missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromoethane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15898430
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898430 250 mL 250ml
15808440 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15898430 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008710250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74-96-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 108.97

Specifikationer

Smältpunkt -118°C
Densitet 1.46 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 37°C to 39°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000232
Kvantitet 250 mL
Synonym Bromoethane, Ethyl bromide, Bromoethane
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.