Läs mer
Bromoform 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309754
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309754 1 ml
1 options
Produktkod. 30309754 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011104ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribromomethane
CAS 75-25-2
Analyt- eller komponentnamn Tribromomethane
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C H Br3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
LEDER BrC(Br)Br
IUPAC-namn bromoform
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 252.73
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 249,7628 g/mol