Läs mer
Bromoform, 96 %, stabiliserad
Produktkod. 13468378 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13468378 5 L Plast trumma 5 L
10256110 250 mL Glasflaska 250ml
10377570 1 L Glasflaska 1 L
10573244 2.5 L Plast trumma 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13468378 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158200050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 75-25-2 | CHBr 3 | 252,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Molekylformel CHBr3
Molekylvikt (g/mol) 252.73
MDL-nummer MFCD00000128
InChI-nyckel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-namn bromoform
LEDER C(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoform
Smältpunkt 8,0 °C
Färg Färglös till orange-gul
Densitet 2.6300g/mL, 2.63
Kokpunkt 150,0 °C till 151,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CHBr3
Kvantitet 5 L
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Merck Index 15,143
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, bensen, kloroform, eter, petroleumeter, aceton och oljor
Stabilisator 3 till 4 viktprocent etanol
Formel vikt 252.73
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.