Läs mer
Bromoform, 99+%, stabiliserad
Produktkod. 10331274 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10331274 100 mL Glasflaska 100ml
10743221 25 mL Glasflaska 25ml
10687094 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10331274 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1848.65 SEK / 100ml
    Save 251.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 75-25-2 | CHBr 3 | 252,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Molekylformel CHBr3
Molekylvikt (g/mol) 252.73
InChI-nyckel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-namn bromoform
LEDER C(Br)(Br)Br
Specifica
Kemiskt namn eller material Bromoform
Smältpunkt 8 °C
Färg Vitt
Densitet 2.8900g/mL, 2.89
Kokpunkt 150 °C till 151 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (exklusive stabilisator) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CHBr3
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 68
Fieser 12,74
Merck Index 15, 1430
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Stabilisator 1,5 % viktprocent max. etanol
Formel vikt 252.73
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.