missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromoform, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 9.2°C |
| Densitet | 2.89 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 149.5°C/1013 mbar |
| MDL-nummer | MFCD00000128 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide, Bromoform |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?