Learn More
Bromoform, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tribromomethane |
| CAS | 75-25-2 |
| Molekylformel | C H Br3 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019 |
| InChI formel | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H |
| LEDER | BrC(Br)Br |
| IUPAC-namn | bromoform |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.73 |
| Formel vikt | 249.7628 |