Läs mer
Bromoform, TRC
Produktkod. 30347261
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30347261 25 mL
1 options
Produktkod. 30347261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68733525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribromomethane
CAS 75-25-2
Molekylformel C H Br3
Kvantitet 25 mL
Synonym Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
InChI formel InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
LEDER BrC(Br)Br
IUPAC-namn bromoform
Molekylvikt (g/mol) 252.73
Formel vikt 249.7628