Läs mer
Bromohydroquinone, 94%, pract., Thermo Scientific™
Produktkod. 10370194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10370194 50 g Glass bottle 50g
10239450 1 g Glasflaska 1g
10569272 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10370194 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403040500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-69-7
MDL-nummer MFCD00041747
InChI-nyckel REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromohydroquinone, 2-bromohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-bromo, 2-bromoquinol, 2-bromo-1,4-benzenediol, hydroquinone, bromo, bromoquinol, 4-hydroxy bromophenol, 2-bromo-benzene-1,4-diol
PubChem CID 68502
IUPAC-namn 2-bromobenzene-1,4-diol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromohydroquinone
Smältpunkt 104°C to 110°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H5BrO2
Kvantitet 50 g
Molekylvikt (g/mol) 189.008
Formel vikt 189.01
Procent renhet 39.7 to 42.7% (bromine, by combustion), Separat. Tech. GC ≥88%
Kvalitet Practical
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromohydroquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.