missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromoiodoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoiodoacetic Acid |
| CAS | 71815-43-5 |
| Molekylformel | C2 H2 Br I O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, bromoiodo- (9CI), Bromoiodoacetic acid, Bromo-Iodo-Acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2BrIO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)C(Br)I |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-iodoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.845 |
| Formel vikt | 263.828 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?