Läs mer
Bromomaleisk anhydrid, 97 %
Produktkod. 10693995 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10693995 10 g Glasflaska 10g
10122834 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10693995 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147450100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 5926-51-2 | C4HBrO3 | 176,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5926-51-2
Molekylformel C4HBrO3
Molekylvikt (g/mol) 176.95
MDL-nummer MFCD00005519
InChI-nyckel YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
PubChem CID 80027
IUPAC-namn 3-bromofuran-2,5-dion
LEDER BrC1=CC(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomaleic anhydride
Densitet 1.9050g/mL, 1.905
Kokpunkt 215,0 °C
Flampunkt 113 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 10 g
Beilstein 17, 435
Formel vikt 176.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromomaleic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.