Läs mer
Bromomalonaldehyd, 97 %
Produktkod. 15444027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444027 5 g 5g
15434027 1 g 1g
15454027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15444027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31030.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150,959 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2065-75-0
Molekylformel C3H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 150.959
MDL-nummer MFCD00459999
InChI-nyckel SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
PubChem CID 74945
IUPAC-namn 2-bromopropanedial
LEDER C(=O)C(C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomalonaldehyde
Smältpunkt ∽145°C (decomposition)
Linjär formel BrCH(CHO)2
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 150.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.