Läs mer
Bromomalonaldehyd, TRC
Produktkod. 30345603
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30345603 5 g
1 options
Produktkod. 30345603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6844905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomalonaldehyde
CAS 2065-75-0
Molekylformel C3 H3 Br O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
LEDER BrC(C=O)C=O
IUPAC-namn 2-bromopropandial
Molekylvikt (g/mol) 150.96
Formel vikt 149.9316