Läs mer
Bromomethyl Acetate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromomethyl Acetate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3 |
| Formel vikt | 151.9473 |