Läs mer
Bromomethyl acetate, 95%
Produktkod. 10663015 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10663015 10 g Glasflaska 10g
10205054 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10663015 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399180100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-97-6
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.98
MDL-nummer MFCD00000170
InChI-nyckel NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
IUPAC-namn brommetylacetat
LEDER CC(=O)OCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomethyl acetate
Färg Vit till Beige
Densitet 1.5600g/mL, 1.56
Kokpunkt 130.0°C to 133.0°C (750.0 mmHg)
Flampunkt 57°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2CH2Br
Brytningsindex 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 152.97
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromomethyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.