Läs mer
Bromomethyl acetate, 95%
Produktkod. 15413298
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413298 10 g 10g
15403298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56755.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 590-97-6 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Brommetylacetat är involverat i framställningen av optiskt aktiva cyklohexen-antisepsismedel. Det fungerar som reagens vid samariumdijodid-medierad omvandling av ketoner och aldehyder till 1,2-diacetater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromometylacetat är involverat i framställningen av optiskt aktiva cyklohexen-antisepsismedel. Det fungerar som reagens vid samariumdijodid-medierad omvandling av ketoner och aldehyder till 1,2-diacetater.
Löslighet Blandbar med kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-97-6
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.98
MDL-nummer MFCD00000170
InChI-nyckel NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate
PubChem CID 68536
IUPAC-namn brommetylacetat
LEDER CC(=O)OCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomethyl acetate
Densitet 1.56
Kokpunkt 130°C to 133°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Linjär formel CH3CO2CH2Br
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform.
Formel vikt 152.98
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.