Läs mer
(Bromomethyl)cyclobutane, 99%
Produktkod. p-2689205 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
Produktkod. 10223052
Brand: Thermo Scientific Acros 367640050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17247-58-4
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.03
MDL-nummer MFCD00040960
InChI-nyckel FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
PubChem CID 2734658
IUPAC-namn brommetylcyklobutan
LEDER C1CC(C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Bromomethyl)cyclobutane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.3390g/mL, 1.339
Kokpunkt 145.0°C to 148.0°C
Flampunkt 27°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C4H7CH2Br
Brytningsindex 1.4790 to 1.4830
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05, 22
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formel vikt 149.03
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.