Läs mer
(Bromomethyl)cyclohexane, 98%
Produktkod. 11317726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317726 5 g 5g
11327726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11343.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177.09 g/mol
(Brommetyl)cyklohexan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Brommetyl)cyklohexan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-36-9
Molekylformel C7H13Br
Molekylvikt (g/mol) 177.09
MDL-nummer MFCD00001509
InChI-nyckel UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
IUPAC-namn brommetylcyklohexan
LEDER BrCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Bromomethyl)cyclohexane
Densitet 1.269
Kokpunkt 99°C to 100°C (40 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.4935
Kvantitet 5 g
Beilstein 635738
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 177.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.