Läs mer
(Bromomethyl)cyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Bromomethyl)cyclohexane |
| CAS | 2550-36-9 |
| Molekylformel | C7 H13 Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (Bromomethyl)cyclohexane, 1-(Bromomethyl)cyclohexane, Bromocyclohexylmethane, Cyclohexylmethyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| LEDER | BrCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | bromomethylcyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.082 |
| Formel vikt | 176.02 |