Läs mer
(Bromomethyl)cyclopropane-2,2,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylmethyl Bromide-2',2',3',3'-D4 |
| CAS | 1219805-93-2 |
| Molekylformel | C4 D4 H3 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)cyclopropane-2,2,3,3-d4, 1-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropane, Cyclopropylmethyl Bromide-d4, (Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methyl Bromide, Cyclopropylmethyl Bromide-2',2',3',3'-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C(CBr)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3-(bromomethyl)-1,1,2,2-tetradeuteriocyclopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.027 |
| Formel vikt | 137.9982 g/mol |
| Visa mer |