Läs mer
(Bromomethyl)cyclopropane, 97%
Produktkod. 11394464
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394464 1 g 1g
11304474 5 g 5g
11314474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394464 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01122.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
(Brommetyl)cyklopropan används vid syntes av 1,4-diener genom järnkatalyserad korskoppling med alkenyl Grignard-reagens. Den har använts som en syntetisk byggsten för införandet av cyklopropylmetylgruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Brommetyl)cyklopropan används vid syntes av 1,4-diener genom järnkatalyserad korskoppling med alkenyl Grignard-reagens. Den har använts som en syntetisk byggsten för införandet av cyklopropylmetylgruppen.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7051-34-5
Molekylformel C4H7Br
Molekylvikt (g/mol) 135.00
MDL-nummer MFCD00001306
InChI-nyckel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
LEDER BrCC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Bromomethyl)cyclopropane
Densitet 1.41
Kokpunkt 111°C to 112°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 605296
Löslighetsinformation Not miscible in water.
IUPAC-namn (brommetyl)cyklopropan
Formel vikt 135
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.