Läs mer
(Bromomethyl-d2)cyclopropane-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Bromo-dideuteriomethyl)-1-deuteriocyclopropane |
| CAS | 1219799-17-3 |
| Molekylformel | C4 2H3 H4 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-(Bromo-dideuteriomethyl)-1-deuteriocyclopropane, (Bromomethyl-d2)cyclopropane-1-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2/i3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C1([2 H])CC1 |
| IUPAC-namn | 1-[bromo(dideuterio)methyl]-1-deuteriocyclopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.02 |
| Formel vikt | 136.9919 g/mol |
| Visa mer |