Läs mer
Bromometylmetanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30337465
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337465 100 mg
1 options
Produktkod. 30337465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685605100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomethyl Methanethiosulfonate
CAS 887353-78-8
Molekylformel C2 H5 Br O2 S2
Kvantitet 100 mg
Synonym Methanesulfonothioic acid, S-(bromomethyl) ester, Bromo-methylsulfonylsulfanylmethane, Bromomethyl methanethiosulfonate, Methanesulfonothioic acid S-(bromomethyl) ester
InChI formel InChI=1S/C2H5BrO2S2/c1-7(4,5)6-2-3/h2H2,1H3
LEDER CS(=O)(=O)SCBr
IUPAC-namn Brom(metylsulfonylsulfanyl)metan
Molekylvikt (g/mol) 205.09
Formel vikt 203.8914