Läs mer
Bromomethyl methyl ether, tech. 90%
Produktkod. 11352287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352287 5 g 5g
11362287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09837.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13057-17-5 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
Brommetylmetyleter används som reagens för skydd av OH-grupper som deras metoximetyl (MOM) etrar. Det används i enantiokontrollerad syntes av intermediär som innehåller kol 18 till 35 av det makrocykliska immunsuppressiva medlet FK-506. Det användes vid syntesen av 1-metoximetyl-4-trityltio-2-azetidinon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bromometylmetyleter används som reagens för skydd av OH-grupper som deras metoximetyl (MOM) etrar. Det används i enantiokontrollerad syntes av intermediär som innehåller kol 18 till 35 av det makrocykliska immunsuppressiva medlet FK-506. Det användes vid syntesen av 1-metoximetyl-4-trityltio-2-azetidinon.
Löslighet Svårlöslig i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvaras inte tillsammans med syror. Förvaras åtskilt från vatten och starka baser. Inkompatibel med syror, baser, fukt, värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13057-17-5
Molekylformel C2H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 124.965
MDL-nummer MFCD00000171
InChI-nyckel JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl methyl ether, methane, bromomethoxy, bromo methoxy methane, methoxymethyl bromide, ether, bromomethyl methyl, bromomethylmethylether, methoxymethylbromide, mombr, bromo-methoxy-methane, bromomethyl methylether
PubChem CID 83093
IUPAC-namn brom(metoxi)metan
LEDER COCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomethyl methyl ether
Densitet 1.531
Kokpunkt 86°C to 87°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4520-1.4600
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1730853
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 124.97
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.