Läs mer
Bromomethyl Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromomethyl Methyl Ether |
| CAS | 13057-17-5 |
| Molekylformel | C2H5BrO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Bromomethoxymethane, 1-Bromomethyl Methyl Ether, Methoxymethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3 |
| LEDER | COCBr |
| IUPAC-namn | bromo(methoxy)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.96 |