Läs mer
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide, 98%
Produktkod. 10687641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687641 5 g Glasflaska 5g
10782594 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10687641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1034-49-7 | C19H17Br2P | 436.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1034-49-7
Molekylformel C19H17Br2P
Molekylvikt (g/mol) 436.13
MDL-nummer MFCD00011864
InChI-nyckel YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2733422
IUPAC-namn brommetyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230.0°C to 235.0°C
Färg Beige till Rosa
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2P(C6H5)3Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 436.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.