Läs mer
(Brommetyl)triphenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30339649
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30339649 250 mg
1 options
Produktkod. 30339649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB697900250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 1034-49-7
Molekylformel C19H17Br2P
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn brommetyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 436.12
Formel vikt 433.9435