Läs mer
Bromomethylenediphosphonic Acid, 90%, TRC
Produktkod. 30341992
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
30341992 2 mg
1 options
Produktkod. 30341992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6853602MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromomethylenediphosphonic Acid
CAS 10596-21-1
Molekylformel C H5 Br O6 P2
Kvantitet 2 mg
Synonym Phosphonic acid, P,P'-(bromomethylene)bis-, Phosphonic acid, (bromomethylene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (bromomethylene)di- (7CI,8CI), P,P'-(Bromomethylene)bis[phosphonic acid]
InChI formel InChI=1S/CH5BrO6P2/c2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h1H,(H2,3,4,5)(H2,6,7,8)
LEDER OP(=O)(O)C(Br)P(=O)(O)O
IUPAC-namn [bromo(phosphono)methyl]phosphonic acid
Molekylvikt (g/mol) 254.9
Formel vikt 253.8745