Läs mer
bromonitrometan, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10165700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10165700 10 g Glasflaska 10g
10341094 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10165700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307050100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 563-70-2 | Molekylformel: CH2BrNO2 | Molekylvikt: 139,94 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-70-2
Molekylformel CH2BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.94
MDL-nummer MFCD00007401
InChI-nyckel DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
PubChem CID 68423
IUPAC-namn brom(nitro)metan
LEDER C([N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromonitromethane
Namnnotering teknik, 90 %
Färg Gult
Densitet 2.0700g/mL, 2.07
Kokpunkt 146 °C till 148 °C (750,0 mmHg)
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2NO2
Brytningsindex 1,4850 till 1,495
Kvantitet 10 g
Formel vikt 139.94
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.