Läs mer
Bromnitrometan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromonitromethane |
| CAS | 563-70-2 |
| Molekylformel | C H2 Br N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane |
| InChI formel | InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)CBr |
| IUPAC-namn | bromo(nitro)metan |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.94 |
| Formel vikt | 138.9269 |