Läs mer
Brompentakarbonylrenium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491777
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491777 1 g 1g
1 options
Product Code. 15491777 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 042097.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14220-21-4 | C5BrO5Re | 406.161 g/mol
Detta används för att studeraπ -elektronbristkomplex mellan trikarbonylhalorhenium- och diiminligander och även för att framställa [3]-ferrocenofankomplex. Utgångsmaterialet för rhenium-polypyridinkomplex som har potentiella tillämpningar inom katalys och solenergiomvandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromopentacarbonylrhenium(I)
Smältpunkt ∽90°C (Sublimation)
CAS 14220-21-4
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Molekylformel C5BrO5Re
Linjär formel Re(CO)5Br
MDL-nummer MFCD00013295
UN-nummer UN3466
Synonym bromopentacarbonylrhenium, bromopentacarbonylrhenium i, bromorhenium; carbon monoxide, pentacarbonylbromorhenium, rebr co 5, bromopentacar-bonylrhenium, pentacarbonylrhenium bromide, rhenium i pentacarbonyl bromide, rhenium,bromopentacarbonyl-, oc-6-22-9ci
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Br[Re]
IUPAC-namn bromorhenium; kolmonoxid
Molekylvikt (g/mol) 406.161
PubChem CID 6096983
Formel vikt 406.16
Procent renhet 98%
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.