missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromopentacarbonylrhenium(I), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromopentacarbonylrhenium(I) |
| CAS | 14220-21-4 |
| Molekylformel | C5BrO5Re |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bromopentacarbonylrhenium, Bromopentacarbonylrhenium(I) |
| InChI formel | InChI=1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1 |
| LEDER | [Re]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC-namn | bromorhenium;carbon monoxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.16 |
| Formel vikt | 405.85 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?