missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromopentacarbonylrhenium(I), TRC

Produktkod. 30338127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338127 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30338127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB740015250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromopentacarbonylrhenium(I)
CAS 14220-21-4
Molekylformel C5BrO5Re
Kvantitet 250 mg
Synonym Bromopentacarbonylrhenium, Bromopentacarbonylrhenium(I)
InChI formel InChI=1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
LEDER [Re]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-namn bromorhenium;carbon monoxide
Molekylvikt (g/mol) 406.16
Formel vikt 405.85
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.