Läs mer
Bromopentafluorbensen, 99 %
Produktkod. 11470823
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470823 500 g 500g
11450823 25 g 25g
11460823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13273.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246,96 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Det är ett Grignard-reagens (med CuBr i dioxan) som kan introducera pentafluorfenylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Det är ett Grignard-reagens (med CuBr i dioxan) som kan introducera pentafluorfenylgrupper.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-04-7
Molekylformel C6BrF5
Molekylvikt (g/mol) 246.96
MDL-nummer MFCD00000287
InChI-nyckel XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
IUPAC-namn 1-brom-2,3,4,5,6-pentafluorbensen
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopentafluorobenzene
Smältpunkt ∼-31 °C
Densitet 1.981
Kokpunkt 136 °C till 137 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 500 g
Beilstein 1819390
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 246.97
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.