Läs mer
Bromopentamethylbenzene, 98%
Produktkod. 11397705
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397705 5 g 5g
11307715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02451.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5153-40-2 | C11H15Br | 227.15 g/mol
Brompentametylbensen är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Brompentametylbensen är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5153-40-2
Molekylformel C11H15Br
Molekylvikt (g/mol) 227.15
MDL-nummer MFCD00013523
InChI-nyckel XPDQRULPGCFCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentamethylbenzene, benzene, bromopentamethyl, pentamethylbromobenzene, 1-bromopentamethylbenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentamethyl-benzene, brompentamethylbenzol, maybridge1_002545, ksc273s6f, acmc-1b227, 5-bromo-1,2,3,4,6-pentamethylbenzene
PubChem CID 78831
IUPAC-namn 1-brom-2,3,4,5,6-pentametylbensen
LEDER CC1=C(C)C(C)=C(Br)C(C)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromopentamethylbenzene
Smältpunkt 161°C to 162°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1863555
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 227.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.