missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromoperidol Decanoate, TRC

Produktkod. 30344376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30344376 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30344376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6861302.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromperidol decanoate
CAS 75067-66-2
Molekylformel C31 H41 Br F N O3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl Decanoic acid, Bromperidol Decanoate, 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate, R 46541
InChI formel InChI=1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3
IUPAC-namn [4-(4-bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl] decanoate
Molekylvikt (g/mol) 574.56
Formel vikt 573.2254
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.