Läs mer
Bromoperidol Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromperidol decanoate |
| CAS | 75067-66-2 |
| Molekylformel | C31 H41 Br F N O3 |
| Kvantitet | 15 mg |
| Synonym | 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl Decanoic acid, Bromperidol Decanoate, 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate, R 46541 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| IUPAC-namn | [4-(4-bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl] decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.56 |
| Formel vikt | 573.2254 |