Läs mer
Bromofenolblått 1 g/L i vattenindikatorlösning, Chem Lab
Produktkod. 11953323
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11953323 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11953323 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL06.0201.0250
Specifikationer
Färg Blått
CAS 34725-61-6
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Densitet 1 g/mL
Molekylvikt (g/mol) 691.95
Förpackning Polyeten
pH 3 to 4.6
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Vätska