Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenol blå
Produktkod. 10480821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
Produktkod. 10480821
Brand: Thermo Scientific Chemicals 403140100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-39-9
Molekylformel C19H10Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 669.96
MDL-nummer MFCD00005875
InChI-nyckel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
Smältpunkt 279.0°C
Namnnotering Pure
Klarhet Passes Test
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 669.96
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Färg Orange/rosa till rött eller lila
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.