Läs mer
Melford Bromfenol blå
Produktkod. 30018082
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30018082 25 g
1 options
Produktkod. 30018082 Leverantör Melford Leverantörsnummer B4016025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 3',3',5',5'-tetrabrom-fenolsulfoneftalein
  • CAS-nummer: 115-39-9
  • Molekylformel:C19H10Br4O5S​​
  • Molekylvikt : 669,9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Molekylformel C19H10Br4O5S
Kvantitet 25 g