Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromfenol blå
Beskrivning
Det används som ett elektroforesspårningsfärgämne och finner också dess användningsområden som ett industriellt färgämne, en laboratoriesyra-basindikator och en biologisk färgning för att detektera proteiner och nukleinsyror (absorbans vid 610 nm), särskilt vid färgning av levande vävnader. I gelelektrofores kan den användas som en färgmarkör och som en biologisk färgning kan den användas för att färga proteiner och nukleinsyror. Bromfenolblått är en mellanprodukt och används som en syrabaserad indikator i pH-intervallet 3-4,6 där färgen ändras från gult till blått.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som ett elektroforesspårningsfärgämne och kan även användas som ett industriellt färgämne, en laboratoriesyra-basindikator och en biologisk färgning för att detektera proteiner och nukleinsyror (absorbans vid 610 nm), särskilt vid färgning av levande vävnader. I gelelektrofores kan den användas som en färgmarkör och som en biologisk färgning kan den användas för att färga proteiner och nukleinsyror. Bromfenolblått är en mellanprodukt och används som en syrabaserad indikator i pH-intervallet 3-4,6 där färgen ändras från gult till blått.
Löslighet
Lättlöslig i NaOH. Mer löslig i metyl- och etylalkoholer, bensen och i ättiksyra. Något lösligt i vatten (0,4g/100g) vid 20 °C. Löslig i metanol (10 mg/ml).
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 3,0 (gul) till pH 4,6 (blå)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromophenol Blue |
| Smältpunkt | ∼270 °C (dekomposition) |
| Odör | Luktfritt |
| Beilstein | 61698 |
| Merck Index | 14,1444 |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i NaOH. Mer löslig i metyl- och etylalkoholer, bensen och i ättiksyra. Lätt löslig i vatten (0,4g/100g) vid 20 °C. Löslig i metanol (10 mg/ml.). |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 669.98 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.