Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromofenolblått, ACS
Produktkod. 11352888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352888 5 g 5g
11362888 1 g 1g
11342888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352888 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 032641.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669,96 g/mol
Bromfenolblått används som spårfärg vid elektrofores, som färgmarkör vid gelelektrofores och polyakrylamidgelelektrofores. Som en biologisk färg spelar den en viktig roll för att färga proteiner och nukleinsyror. Det fungerar som en mellanliggande och en syra-basindikator i pH-intervallet 3,0 till 4,6.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-39-9
Molekylformel C19H10Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 669.96
MDL-nummer MFCD00005875
InChI-nyckel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
Smältpunkt 270 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Beilstein 61698
Merck Index 141444
Löslighetsinformation Fritt löslig i NaOH; Löslig i natriumhydroxid, alkohol, bensen och ättiksyra; Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallin
Formel vikt 669.98
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.