Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromofenolblått, ACS
Beskrivning
Bromfenolblått används som spårfärg vid elektrofores, som färgmarkör vid gelelektrofores och polyakrylamidgelelektrofores. Som en biologisk färg spelar den en viktig roll för att färga proteiner och nukleinsyror. Det fungerar som en mellanliggande och en syra-basindikator i pH-intervallet 3,0 till 4,6.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromophenol Blue |
| Smältpunkt | 270 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 61698 |
| Merck Index | 141444 |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i NaOH; Löslig i natriumhydroxid, alkohol, bensen och ättiksyra; Lätt löslig i vatten. |
| Kvantitet | 1 g |
| Fysisk form | Kristallin |
| Formel vikt | 669.98 |
| Kvalitet | ACS |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.