Specifikationer
| Smältpunkt | 279°C |
| CAS | 115-39-9 |
| Molekylformel | C19H10Br4O5S |
| MDL-nummer | 5875 |
| Formel vikt | 669.96g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Red to Violet |
| Kvantitet | 5 g |
| Fysisk form | Solid |