Läs mer
Bromophenol Blue, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072889 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10243420
Brand: Fisher Chemical B/P620/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 279°C
CAS 115-39-9
Molekylformel C19H10Br4O5S
MDL-nummer 5875
Formel vikt 669.96g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Red to Violet
Kvantitet 5 g
Fysisk form Solid