Läs mer
Bromophenol Blue (Free Acid), Fisher BioReagents
Produktkod. 10679733
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679733 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10679733 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Glass Bottle; 25g
Bromophenol Blue is commonly used as a tracking dye in electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
Smältpunkt 279°C
Namnnotering Free Acid
CAS 115-39-9
Extinktionskoefficient 1000g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C19H10Br4O5S
Merck Index 15, 1454
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC-namn 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Lambda Max 589 to 593nm
Formel vikt 669.96
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Färg Violet
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid