Läs mer
Bromfenol blå indikator 0,04 % lösning, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
- För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den överlägset viktigaste metoden för slutpunktsdetektion.
- Denna högkvalitativa indikatorlösning underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en absolut nödvändighet för exakt manuell titrimetri.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.0004 |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- bromophenol blue 0.04% indicator
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol