Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue, ren, indikator
Produktkod. 10564264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10564264 100 g Glasflaska 100g
10551591 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10564264 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151341000
 Begränsad artikel
I lager
Bromophenol Blue, C19H10Br4O5S, CAS-nummer-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3,5″',5-Tetrabromophenolsulfonephthalein″, BPB, 25g, 19, I, 649, CHEBI:59424, Orange-Rosa till Röd, 669,96, Ren, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, Äkta | CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-39-9
Molekylformel C19H10Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 669.96
MDL-nummer MFCD00005875
InChI-nyckel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
Smältpunkt 279,0 °C
Namnnotering Indikator
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 1 100 min. (592 nm, i buffert)
Visuell övergångsintervall från pH 3,0 (gul) till pH 4,6 (blått)
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Färg Orange/rosa till rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,4g/100 ml
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 669.96
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.