Läs mer
Bromophenol Blue, Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122058 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15613840
Brand: Honeywell-Fluka 327125G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-39-9
Molekylformel C19H10Br4O5S
Molekylvikt (g/mol) 669.96
MDL-nummer MFCD00005875
InChI-nyckel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
Smältpunkt 204°C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 61698
Formel vikt 669.96g/mol
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
pH 2.8 to 4.4
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver