Läs mer
Bromophenol Blue, pure, 0.1% in water
Produktkod. p-4509514 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10187220 25 ml 25ml
11956831 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10187220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403150250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Koncentration about 0.1% (by UV)
Molekylformel C19H10Br4O5S
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
InChI-nyckel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Formel vikt 669.96
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 1, 1.0000g/mL
Kvantitet 25 ml
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.