Läs mer
Bromophenol Blue, Pure, 0.2%, Solution In Methylated Spirits, Fisher Chemical
Produktkod. 10213330 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10213330 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10213330 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4631L/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 63.9°C
CAS 115-39-9
MDL-nummer 5875
Förpackning Amber glass bottle
pH 7
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromophenol blue solution 0.2% in IMS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol